Stampa…

5-Decyne ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

D1190-25ML D1190-5ML
TCIAD1190-25MLEA 220 EUR
TCIAD1190-25ML TCIAD1190-5ML
5-Decyne ≥98.0% (by GC)
5-Decyne
Formula: C₁₀H₁₈
Punto di ebollizione: 177°C
Flash Pt: 54°C
MDL Number: MFCD00027277
CAS Number: 1942-46-7
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a8d496383d8047458b10fe430a2f1751cef12f&vid=46a8d496383d8047458b10fe430a2f1751cef12f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR