Stampa…
2-(Methylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0358-25ML M0358-100ML
TCIAM0358-25MLEA 41 EUR
TCIAM0358-25ML TCIAM0358-100ML
2-(Methylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(Methylthio)ethanol
Formula: C₃H₈OS
Punto di ebollizione: 81°C
Flash Pt: 70°C
MDL Number: MFCD00002908
CAS Number: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca3e79e7a05e973ad065bec6d2e9598b6baa42a0&vid=ca3e79e7a05e973ad065bec6d2e9598b6baa42a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %