2-(Ethylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₀OS Punto di ebollizione: 182°C Flash Pt: 93°C |
MDL Number:
MFCD00002909 CAS Number: 110-77-0 EINECS: 203-802-0 UN: 1760 ADR: 8,III Merck Index: 14,03857 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |