Stampa…
Dihydrocoumarin ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Chroman-2-One, 1,2-Benzodihydropyrone
D1223-25G D1223-500G
TCIAD1223-25GEA 16 EUR
TCIAD1223-25G TCIAD1223-500G
Dihydrocoumarin ≥98.0% (by GC)
Dihydrocoumarin
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Punto di ebollizione: 149°C
MDL Number: MFCD00006881
CAS Number: 119-84-6
EINECS: 204-354-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aff8a3685fd581f83497aae634a03a019a52181c&vid=aff8a3685fd581f83497aae634a03a019a52181c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %