3-Methyl-1H-pyrazole ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₆N₂ Punto di ebollizione: 204°C Flash Pt: 93°C |
MDL Number:
MFCD00005240 CAS Number: 1453-58-3 EINECS: 215-925-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |