Stampa…
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C2546-1G C2546-5G
TCIAC2546-1GEA 25 EUR
TCIAC2546-1G TCIAC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₂ClFN₂
Peso molecolare: 132,52 g/mol
Punto di ebollizione: 94°C
Flash Pt: 65°C
MDL Number: MFCD03788197
CAS Number: 62802-42-0
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %