Stampa…

2-Chloro-5-ethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

C1754-1G C1754-5G
TCIAC1754-1GEA 18 EUR
TCIAC1754-1G TCIAC1754-5G
2-Chloro-5-ethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
MDL Number: MFCD00799503
CAS Number: 111196-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=749a0a8b3e0d02aea8599f0c24227fe5f7c4fcd2&vid=749a0a8b3e0d02aea8599f0c24227fe5f7c4fcd2&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR