Stampa…
(±)-Ethyl-2-chloropropionate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C0790-100ML C0790-25ML
TCIAC0790-100MLEA 138 EUR
TCIAC0790-100ML TCIAC0790-25ML
(±)-Ethyl-2-chloropropionate ≥97.0% (by GC)
(±)-Ethyl-2-chloropropionate
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Punto di ebollizione: 147°C
Flash Pt: 38°C
MDL Number: MFCD00000864
CAS Number: 535-13-7
EINECS: 208-610-0
UN: 2935
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03785
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&vid=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %