Stampa…
trans-1,3-Dicloropropene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2346-25ML D2346-5ML
TCIAD2346-25MLEA 242 EUR
TCIAD2346-25ML TCIAD2346-5ML
trans-1,3-Dicloropropene ≥98.0% (by GC)
trans-1,3-Dicloropropene
Formula: C₃H₄Cl₂
Punto di ebollizione: 112°C
Flash Pt: 21°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000985
CAS Number: 10061-02-6
UN: 2047
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8415996f3fbbee9f09ae23fb72c59c684361f46b&vid=8415996f3fbbee9f09ae23fb72c59c684361f46b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %