Isopentyl propionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 161°C Flash Pt: 41°C |
MDL Number:
MFCD00048611 CAS Number: 105-68-0 EINECS: 203-322-1 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |