Stampa…

Isobutyl propionate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Propionic acid Isobutyl ester

P0506-25ML P0506-500ML P0506-100ML
TCIAP0506-25MLEA 17 EUR
TCIAP0506-25ML TCIAP0506-500ML TCIAP0506-100ML
Isobutyl propionate ≥98.0% (by GC)
Isobutyl propionate
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 138°C
Flash Pt: 35°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009307
CAS Number: 540-42-1
EINECS: 208-746-0
UN: 2394
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05150
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&vid=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR