Stampa…
1-Chloroethylethyl carbonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1056-25G C1056-100G
TCIAC1056-25GEA 33 EUR
TCIAC1056-25G TCIAC1056-100G
1-Chloroethylethyl carbonate ≥98.0% (by GC)
1-Chloroethylethyl carbonate
Formula: C₅H₉ClO₃
Punto di ebollizione: 160°C
Flash Pt: 62°C
MDL Number: MFCD00040523
CAS Number: 50893-36-2
EINECS: 256-832-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f794a38142f70922dc28a8c773bdd126d17b015d&vid=f794a38142f70922dc28a8c773bdd126d17b015d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %