Tris(2-ethylhexyl)phosphate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₄H₅₁O₄P Punto di ebollizione: 215°C Flash Pt: 204°C |
MDL Number:
MFCD00009491 CAS Number: 78-42-2 EINECS: 201-116-6 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |