Stampa…
Palmitoleic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (Z)-Hexadec-9-enoic acid
H0072-1G H0072-100MG
TCIAH0072-1GEA 202 EUR
TCIAH0072-1G TCIAH0072-100MG
Palmitoleic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Palmitoleic acid
Formula: C₁₆H₃₀O₂
Peso molecolare: 254.41 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Punto di fusione: 1°C
Flash Pt: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004437
CAS Number: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b234331a3a6bd412ec16643e90d2ec9b43e8494&vid=8b234331a3a6bd412ec16643e90d2ec9b43e8494&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %