Stampa…
Adamantane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
A0696-25G A0696-500G
TCIAA0696-25GEA 35 EUR
TCIAA0696-25G TCIAA0696-500G
Adamantane ≥99.0% (by GC)
Adamantane
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074719
CAS Number: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
Merck Index: 14,00149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15f1504c72fba7b59c0633bd0509a489de4ded3&vid=e15f1504c72fba7b59c0633bd0509a489de4ded3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency