Stampa…
2-Adamantanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
A0720-25G A0720-5G
TCIAA0720-25GEA 109 EUR
TCIAA0720-25G TCIAA0720-5G
2-Adamantanol ≥98.0% (by GC)
2-Adamantanol
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di fusione: 299…303 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074744
CAS Number: 700-57-2
EINECS: 211-846-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b353b76d8fe856e16e484bc091a18c5688183a19&vid=b353b76d8fe856e16e484bc091a18c5688183a19&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency