Stampa…
1-Adamantanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
A0939-25G A0939-250G
TCIAA0939-25GEA 44 EUR
TCIAA0939-25G TCIAA0939-250G
1-Adamantanol ≥98.0% (by GC)
1-Adamantanol
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 280°C
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074729
CAS Number: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5216d4617671caaa06c7139fb81dc63f1d02f92a&vid=5216d4617671caaa06c7139fb81dc63f1d02f92a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency