Stampa…
2-Adamantanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Adamantan-2-one
A0719-100G A0719-25G A0719-5G
TCIAA0719-100GEA 215 EUR
TCIAA0719-100G TCIAA0719-25G TCIAA0719-5G
2-Adamantanone ≥98.0% (by GC)
2-Adamantanone
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 43 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074737
CAS Number: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac9e45c13df1a4753c4075ab5e09c9507cd6eae&vid=bac9e45c13df1a4753c4075ab5e09c9507cd6eae&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency