Stampa…
2,5-Dimethylthiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1591-25ML D1591-5ML
TCIAD1591-25MLEA 69 EUR
TCIAD1591-25ML TCIAD1591-5ML
2,5-Dimethylthiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethylthiophene
Formula: C₆H₈S
Punto di ebollizione: 136°C
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005452
CAS Number: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&vid=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %