Stampa…
3-Methylthiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0440-25G M0440-500G
TCIAM0440-25GEA 35 EUR
TCIAM0440-25G TCIAM0440-500G
3-Methylthiophene ≥98.0% (by GC)
3-Methylthiophene
Formula: C₅H₆S
Peso molecolare: 98,17 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005470
CAS Number: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&vid=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %