Stampa…
2-Methylthiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0635-25ML M0635-500ML
TCIAM0635-25MLEA 69 EUR
TCIAM0635-25ML TCIAM0635-500ML
2-Methylthiophene ≥97.0% (by GC)
2-Methylthiophene
Formula: C₅H₆S
Punto di ebollizione: 113°C
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 8°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005451
CAS Number: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&vid=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %