Stampa…

Tiofene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

T0223-25ML T0223-500ML
TCIAT0223-25MLEA 17 EUR
TCIAT0223-25ML TCIAT0223-500ML
Tiofene ≥98.0% (by GC)
Tiofene
Formula: C₄H₄S
Peso molecolare: 84,14 g/mol
Punto di ebollizione: 84°C
Punto di fusione: –38°C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –1°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005413
CAS Number: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&vid=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR