Stampa…
3-Iodothiophene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0380-1G I0380-5G
TCIAI0380-1GEA 23 EUR
TCIAI0380-1G TCIAI0380-5G
3-Iodothiophene ≥95.0% (by GC)
3-Iodothiophene
Formula: C₄H₃IS
Peso molecolare: 210.04 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
Flash Pt: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037901
CAS Number: 10486-61-0
EINECS: 234-009-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9555b2248ad5aea455d3427148c4d32e4c627b13&vid=9555b2248ad5aea455d3427148c4d32e4c627b13&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %