2-Iodothiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
I0374-25G
I0374-100G
TCIAI0374-25GEA
64
EUR
TCIAI0374-25G
TCIAI0374-100G
2-Iodothiophene ≥98.0% (by GC)
2-Iodothiophene
Formula:
C₄H₃IS Peso molecolare: 210.04 g/mol Punto di ebollizione: 182°C Punto di fusione: -1 Flash Pt: 71°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005424 CAS Number: 3437-95-4 EINECS: 222-342-1 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Yellow to Brown to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...