3-Chlorothiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₃ClS Punto di ebollizione: 139°C Densità: 1,276 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 37°C |
MDL Number:
MFCD00043887 CAS Number: 17249-80-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |