Stampa…
3-Bromo-2-chlorothiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2013-25G B2013-5G
TCIAB2013-25GEA 104 EUR
TCIAB2013-25G TCIAB2013-5G
3-Bromo-2-chlorothiophene ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-2-chlorothiophene
Formula: C₄H₂BrClS
Punto di ebollizione: 73°C
Densità: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00043883
CAS Number: 40032-73-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae71efec3e00f57ab838a748f8f84c4b45965c72&vid=ae71efec3e00f57ab838a748f8f84c4b45965c72&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %