Stampa…
2-Bromo-5-chlorothiophene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1996-25G B1996-5G
TCIAB1996-25GEA 230 EUR
TCIAB1996-25G TCIAB1996-5G
2-Bromo-5-chlorothiophene ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-5-chlorothiophene
Formula: C₄H₂BrClS
Punto di ebollizione: 45 - 46 °C (1 -rr)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00014523
CAS Number: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ef98e130106812d9c7b6a5d4ea85901cd1f5f13&vid=4ef98e130106812d9c7b6a5d4ea85901cd1f5f13&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %