Stampa…
3-Bromothiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1067-25G B1067-250G
TCIAB1067-25GEA 38 EUR
TCIAB1067-25G TCIAB1067-250G
3-Bromothiophene ≥97.0% (by GC)
3-Bromothiophene
Formula: C₄H₃BrS
Punto di ebollizione: 158°C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005464
CAS Number: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&vid=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %