Stampa…
3,4-Dibromothiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1676-25G D1676-5G
TCIAD1676-25GEA 186 EUR
TCIAD1676-25G TCIAD1676-5G
3,4-Dibromothiophene ≥98.0% (by GC)
3,4-Dibromothiophene
Formula: C₄H₂Br₂S
Peso molecolare: 241,93 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: 5°C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005465
CAS Number: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a71ffe24d6eb0747b02a29e2fb8852895ba6d4d1&vid=a71ffe24d6eb0747b02a29e2fb8852895ba6d4d1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %