Stampa…
2-Bromothiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Thienyl bromide
B0941-25G B0941-250G
TCIAB0941-25GEA 21 EUR
TCIAB0941-25G TCIAB0941-250G
2-Bromothiophene ≥98.0% (by GC)
2-Bromothiophene
Formula: C₄H₃BrS
Peso molecolare: 163,04 g/mol
Punto di ebollizione: 154°C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005417
CAS Number: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&vid=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %