2,5-Dibromothiophene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₂Br₂S Punto di ebollizione: 210°C Punto di fusione: –6 °C Densità: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C) Flash Pt: 99°C |
MDL Number:
MFCD00005420 CAS Number: 3141-27-3 EINECS: 221-547-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
|
Risultati del test di specificazione
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...