Stampa…
2,3-Dibromothiophene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1548-25G D1548-5G
TCIAD1548-25GEA 141 EUR
TCIAD1548-25G TCIAD1548-5G
2,3-Dibromothiophene ≥95.0% (by GC)
2,3-Dibromothiophene
Formula: C₄H₂Br₂S
Punto di ebollizione: 219°C
Punto di fusione: –17,5 °C
Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00005418
CAS Number: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&vid=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %