Stampa…
4-Phenylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0162-25G P0162-5G
TCIAP0162-25GEA 149 EUR
TCIAP0162-25G TCIAP0162-5G
4-Phenylpyridine ≥98.0% (by GC)
4-Phenylpyridine
Formula: C₁₁H₉N
Punto di ebollizione: 281°C
Punto di fusione: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006420
CAS Number: 939-23-1
EINECS: 213-357-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84ab4c58cafdb276f3a344d3329e64064bdf5c7c&vid=84ab4c58cafdb276f3a344d3329e64064bdf5c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency