Stampa…
3-Phenylpyridine ≥94.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1040-25G P1040-5G
TCIAP1040-25GEA 204 EUR
TCIAP1040-25G TCIAP1040-5G
3-Phenylpyridine ≥94.0% (by GC)
3-Phenylpyridine
Formula: C₁₁H₉N
Punto di ebollizione: 274°C
Punto di fusione: 76…77 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006380
CAS Number: 1008-88-4
EINECS: 213-762-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c90e12147a7d573cfc04803e514b66a3c3093078&vid=c90e12147a7d573cfc04803e514b66a3c3093078&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %