2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₂₃N Punto di ebollizione: 226°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006305 CAS Number: 38222-83-2 EINECS: 253-834-4 |
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |