Stampa…

2,3,5-Collidine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2,3,5-Trimethylpyridine

T1722-25G T1722-5G
TCIAT1722-25GEA 46 EUR
TCIAT1722-25G TCIAT1722-5G
2,3,5-Collidine ≥98.0% (by GC)
2,3,5-Collidine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 65°C
Densità: 0,9508 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 74°C
MDL Number: MFCD00126840
CAS Number: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb45952f6181abd7df14944e65e2edc9ace13774&vid=fb45952f6181abd7df14944e65e2edc9ace13774&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR