Stampa…
5-Ethyl-2-methylpyridine ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
E0142-25ML E0142-500ML
TCIAE0142-25MLEA 16 EUR
TCIAE0142-25ML TCIAE0142-500ML
5-Ethyl-2-methylpyridine ≥95.0% (by GC)
5-Ethyl-2-methylpyridine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 178°C
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0,9187 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 68°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006344
CAS Number: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&vid=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9200 to 0.9220
Refractive index n20/D 1.4970 to 1.4990