Stampa…
3,5-Dimetilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine
L0068-25ML L0068-500ML
TCIAL0068-25MLEA 16 EUR
TCIAL0068-25ML TCIAL0068-500ML
3,5-Dimetilpiridina ≥98.0% (by GC)
3,5-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 172°C
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 47°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006404
CAS Number: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %