Stampa…
3,4-Dimetilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dimethylpyridine
L0066-25ML L0066-500ML
TCIAL0066-25MLEA 18 EUR
TCIAL0066-25ML TCIAL0066-500ML
3,4-Dimetilpiridina ≥98.0% (by GC)
3,4-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 179°C
Punto di fusione: -6°C
Densità: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 61°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006403
CAS Number: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&vid=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %