Stampa…
2,6-Dimetilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
L0067-25ML L0067-500ML
TCIAL0067-25MLEA 28 EUR
TCIAL0067-25ML TCIAL0067-500ML
2,6-Dimetilpiridina ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 144°C
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006345
CAS Number: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33463bc4e9570e7fefbdc83d49ebdfc4395e8196&vid=33463bc4e9570e7fefbdc83d49ebdfc4395e8196&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %