Stampa…
2,5-Dimetilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
L0065-25ML L0065-5ML L0065-500ML
TCIAL0065-25MLEA 65 EUR
TCIAL0065-25ML TCIAL0065-5ML TCIAL0065-500ML
2,5-Dimetilpiridina ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 157°C
Punto di fusione: -6°C
Densità: 0,9346 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 48°C
MDL Number: MFCD00006343
CAS Number: 589-93-5
EINECS: 209-666-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c1cb5d593a1ee0b2dec4101cbcd9a610d8b1925&vid=2c1cb5d593a1ee0b2dec4101cbcd9a610d8b1925&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %