Stampa…
2,4-Lutidina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
L0085-25ML L0085-500ML
TCIAL0085-25MLEA 23 EUR
TCIAL0085-25ML TCIAL0085-500ML
2,4-Lutidina ≥98.0% (by GC)
2,4-Lutidina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 157°C
Punto di fusione: -64°C
Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 37°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006337
CAS Number: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&vid=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %