Stampa…
3-Methyl-2-phenylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0932-25G M0932-5G
TCIAM0932-25GEA 457 EUR
TCIAM0932-25G TCIAM0932-5G
3-Methyl-2-phenylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-2-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁N
Punto di ebollizione: 160°C
Densità: 1,0648 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96°C
MDL Number: MFCD00006283
CAS Number: 10273-90-2
EINECS: 233-619-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb8d82c9b5dcd9937e234da850b8e400a4dae186&vid=cb8d82c9b5dcd9937e234da850b8e400a4dae186&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %