Stampa…
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2020-1G C2020-5G
TCIAC2020-1GEA 24 EUR
TCIAC2020-1G TCIAC2020-5G
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Punto di ebollizione: 145°C
MDL Number: MFCD00173686
CAS Number: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=559a6514a11660f85a95577256aa269db6496cbc&vid=559a6514a11660f85a95577256aa269db6496cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C