Stampa…
2-Cloro-6-metilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2-picoline
C1654-25G C1654-5G
TCIAC1654-25GEA 154 EUR
TCIAC1654-25G TCIAC1654-5G
2-Cloro-6-metilpiridina ≥98.0% (by GC)
2-Cloro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
Peso molecolare: 127,57 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Densità: 1,1506 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006245
CAS Number: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=252897c34aa868ceee48b4b0bc9681d3031dd3a3&vid=252897c34aa868ceee48b4b0bc9681d3031dd3a3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %