Stampa…
2-Cloro-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-picoline
C1992-25G C1992-5G
TCIAC1992-25GEA 68 EUR
TCIAC1992-25G TCIAC1992-5G
2-Cloro-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC)
2-Cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
Peso molecolare: 127,57 g/mol
Punto di ebollizione: 99°C
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,456 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00023418
CAS Number: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&vid=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %