Stampa…
2-Cloro-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-methylpyridine, 2-Chloro 3-methylpyridine, 2-Chloro-β-picoline
C1885-25G C1885-5G
TCIAC1885-25GEA 107 EUR
TCIAC1885-25G TCIAC1885-5G
2-Cloro-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC)
2-Cloro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
Peso molecolare: 127,57 g/mol
Punto di ebollizione: 193°C
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00234177
CAS Number: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6516724904491274b4eabc35e9b023327800fe38&vid=6516724904491274b4eabc35e9b023327800fe38&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %