Stampa…
2-Bromo-3-methylpyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1894-25G B1894-5G
TCIAB1894-25GEA 98 EUR
TCIAB1894-25G TCIAB1894-5G
2-Bromo-3-methylpyridine ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 219°C
MDL Number: MFCD00239380
CAS Number: 3430-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fc5d4f3a8556aeef68fa1a69479ae67228b6623&vid=6fc5d4f3a8556aeef68fa1a69479ae67228b6623&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %