Stampa…
2-(Methylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0823-25G M0823-500G
TCIAM0823-25GEA 61 EUR
TCIAM0823-25G TCIAM0823-500G
2-(Methylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Methylamino)pyridine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108.14 g/mol
Punto di ebollizione: 201°C
Punto di fusione: 15
Flash Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00006250
CAS Number: 4597-87-9
EINECS: 224-997-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a603ac7b53051ad9d386992318b0fa10babb93f7&vid=a603ac7b53051ad9d386992318b0fa10babb93f7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %