Stampa…
3,4-Diaminopiridina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
D1149-1G D1149-5G
TCIAD1149-1GEA 25 EUR
TCIAD1149-1G TCIAD1149-5G
3,4-Diaminopiridina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Diaminopiridina
Formula: C₅H₇N₃
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 218…219 °C
Flash Pt: 240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006401
CAS Number: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02986
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b878e1d9820f89b07f0bea437534c3ac730713c&vid=1b878e1d9820f89b07f0bea437534c3ac730713c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %